Learn More
Merck MultiScreenHTS Durapore™ 96-Well Filter Plates
Designed for full automation compatibility. MultiScreenHTS Durapore™ 96-Well Filter Plates are innovative plates ideal for bead based assays. Opaque Barex™ and clear, sterile or non-sterile styrene and racks are available in a range of pore sizes.
515.00€ - 2500.00€
Specifica
Certificazione/Conformità | ANSI, SBS |
---|---|
Formato | Standard |
Membrana | Hydrophilic PVDF |
Matrice | 8 x 12 |
No. of Wells | 96 |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Materiale | Quantità | Dimensione del poro | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Materiale | Quantità | Dimensione del poro | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
10011953
|
Merck
MSBVN1B50 |
Opaque | Barex | 50/Pk. | 1.2 μm |
2500.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 27-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10659113
|
Merck
MSBVN1250 |
Clear | Styrene | 50/Pk. | 1.2 μm |
2315.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 25-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10777264
|
Merck
MSBVS1210 |
Opaque | Styrene | 10/Pk. | 1.2 μm |
650.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 27-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10432753
|
Merck
MSBVN1210 |
Clear | Styrene | 10/Pk. | 1.2 μm |
515.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 14-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10400334
|
Merck
MSDVN6B50 |
Opaque | Barex | 50/Pk. | 0.65 μm |
2485.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 27-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10367123
|
Merck
MSGVN2210 |
Clear | Styrene | 10/Pk. | 0.22 μm |
515.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 23-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10154213
|
Merck
MSGVN2250 |
Clear | Styrene | 50/Pk. | 0.22 μm |
2315.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 27-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10347133
|
Merck
MSGVN2B50 |
Opaque | Barex | 50/Pk. | 0.22 μm |
2500.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 27-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10715164
|
Merck
MSHVN4B10 |
Opaque | Barex | 10/Pk. | 0.45 μm |
545.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 27-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10367513
|
Merck
MSHVS4510 |
Clear | Styrene | 10/Pk. | 0.45 μm |
650.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 23-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10408993
|
Merck
MSHVN4B50 |
Clear | Barex | 50/Pk. | 0.45 μm |
2500.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 27-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
Descrizione
Designed for full automation compatibility. MultiScreenHTS Durapore™ 96-Well Filter Plates are innovative plates ideal for bead based assays. Opaque Barex™ and clear, sterile or non-sterile styrene and racks are available in a range of pore sizes.
For use in receptor-ligand binding, general sample preparation, ELISPOT, enzyme activity, bead-based assays, whole organism visualization, and radioisotope detection.- Standardized dimensions and aligned, rigid sidewalls
- Allows full compatibility with automated/robotic gripper arms, stackers, plate washers, bar code labels, and plate readers
- Unique two-piece plate design eliminates surface contact with individual well “drip directors” to prevent crosstalk between wells
- Extended skirt and vacuum manifolds
- Allows easy, contamination-free stacking directly with collection plates
- Protects recessed underdrain
- Provides ample surface for bar code labels
- Improves vacuum seal
- Removable underdrain allows membrane access for ELISPOT assays, whole organism visualization, and radioisotope detection
- Isolated well design and individually sealed filter discs eliminate potential for reagent flow from well to well
- Opaque plastic prevents light transfer between wells during direct scintillation counting
- Low binding hydrophilic Durapore™ membrane allows low nonspecific binding of antibodies, reagents, and samples
- Meet ANSI™/SBS 2004 plate specifications
Specifica
ANSI, SBS | |
Hydrophilic PVDF | |
96 |
Standard | |
8 x 12 |