Learn More
MP Biomedicals™ Murashige and Skoog Media
All Murashige and Skoog plant cell culture Media are manufactured from high quality chemicals and reagents.
Marca: MP Biomedicals™ 092623120
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Each formulation is prepared according to the original specification, except where noted
- Finished lots of media are plant cell tested
Specifica
4°C | |
Murashige and Skoog Basal Medium | |
3.75 to 4.75 |
Powder | |
Solution | |
10 x 1 L |
Sicurezza e movimentazione
Avvertenza
Categoria di pericolo
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
- Attenzione
Categoria di pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Solido comburente Categoria 3
Indicazioni di pericolo
- H272-Può aggravare un incendio; comburente.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P220-Tenere/conservare lontano da indumenti/ materiali combustibili.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.