Learn More
Murexide, For Complexometry, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 15673950 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
10 g
25 g
Imballaggio:
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
25g
5g
Codice prodotto. 15673950
Marca: Honeywell-Fluka 3341410G
Richiesta di formato massivo o personalizzato
for complexometry
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3051-09-0
Formula molecolare C8H3N5O6-2
Molecular Weight (g/mol) 265.141
Numero MDL MFCD00012777
InChI Key MUMMBXDKKJEASE-UHFFFAOYSA-L
PubChem CID 51381221
IUPAC Name 6-oxo-5-[(2,4,6-trioxo-1,3-diazinan-5-ylidene)amino]-1H-pyrimidine-2,4-diolate
SMILES C1(=C(N=C(NC1=O)[O-])[O-])N=C2C(=O)NC(=O)NC2=O
Specifica
Materiale o nome chimico Murexide
Punto di fusione >300°C
Numero UN NONH for all modes of transport
Beilstein 3831445
Peso formulazione 284.19g/mol
Imballaggio Glass Bottle
Colore Red
Quantità 10 g
Forma fisica Powder