Learn More
Epredia™ MX35 Premier™ Disposable Low-profile Microtome Blades
Codice prodotto. 10454379 Sfoglia Tutto Epredia Prodotti
Click to view available options
Product Type:
Microtome Blade, Premier
Microtome Blade, Premier Plus
Dimensione della confezione:
pezzi 50
Codice prodotto. 10454379
Marca: Epredia™ 3052835
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Tessuti duri a sezioni e sezioni sottili ad alta qualità con le lame per microtomi a basso profilo monouso Epredia™ MX35 Premier.
Tessuti duri a sezioni e sezioni sottili ad alta qualità con le lame per microtomi a basso profilo monouso Thermo Scientific™ MX35 Premier.
  • Non lascia residui a seguito della colorazione
  • Compatibile con il sistema Microm Automatic Cryo Approach (ACA)
Informazioni per l'ordinazione:
Disponibilità di cinque colori per una facile identificazione dei campioni: rosa, blu, verde, giallo e arancione. Multi-pack contenenti un pezzo di ciascun colore.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Microtome Blade, Premier Plus
Profilo Basso
Da utilizzare con (applicazione) Designed to be extra sharp with an extended cutting life (excellent for hard tissues)
Monouso
Angolo di taglio 34°
Spessore (sistema imperiale) 0.01 in.
Spessore (sistema metrico) 0.24mm