Learn More
Epredia™ MX35 Premier™ Disposable Low-profile Microtome Blades
Tessuti duri a sezioni e sezioni sottili ad alta qualità con le lame per microtomi a basso profilo monouso Epredia™ MX35 Premier.
Marca: Epredia™ 3052835
208.32 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21628" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
Tessuti duri a sezioni e sezioni sottili ad alta qualità con le lame per microtomi a basso profilo monouso Thermo Scientific™ MX35 Premier.
- Non lascia residui a seguito della colorazione
- Compatibile con il sistema Microm Automatic Cryo Approach (ACA)
Informazioni per l'ordinazione:
Disponibilità di cinque colori per una facile identificazione dei campioni: rosa, blu, verde, giallo e arancione. Multi-pack contenenti un pezzo di ciascun colore.
Specifica
Disposable Low Profile Microtome Blade | |
Designed to be extra sharp with an extended cutting life (excellent for hard tissues) | |
34° | |
0.24mm |
Basso | |
Sì | |
0.01 in. |