Learn More
Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis Antibody (15D10), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
242.00€ - 612.00€
Specifica
| Antigene | Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis |
|---|---|
| Clone | 15D10 |
| Concentrazione | 1 mg/mL |
| Diluizione | ELISA 1:100 - 1:2000, Immunoprecipitation 1:10- 1:500, Competitive ELISA |
| Applicazioni | ELISA, Immunoprecipitation, Competition Assay |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
18636826
|
Novus Biologicals
NBP2-54632-0.025mg |
0.025 mg |
242.00€
0.03mg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
18650857
|
Novus Biologicals
NBP2-54632 |
0.1 mg |
612.00€
0.10mg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis Monoclonal antibody specifically detects Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis in Bacteria samples. It is validated for ELISA, Immunoprecipitation, Competitive ELISASpecifica
| Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis | |
| 1 mg/mL | |
| ELISA, Immunoprecipitation, Competition Assay | |
| Unconjugated | |
| RUO | |
| Bacteria | |
| Mycobacterium paratuberculosis | |
| IgM | |
| Thiophilic Chromatography |
| 15D10 | |
| ELISA 1:100 - 1:2000, Immunoprecipitation 1:10- 1:500, Competitive ELISA | |
| Monoclonal | |
| Mouse | |
| Virology Bacteria and Parasites | |
| PBS | |
| Ethanol-extracted surface antigens of gamma-irradiated MAP strain B4 cells | |
| Primary | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |