Learn More
Gilson™ MyPIPETMAN™ Select Multichannel Pipette
GREENER_CHOICE
Ergonomic, safe, and reliable, the MyPIPETMAN™ Select Multichannel Pipette offers volume setting choice and optional handle personalization for optimal use in various protocols.
993.00€ - 1143.00€
Specifica
Punte compatibili Diamond Tips, Amplipur Tips
Spaziatura punta regolabile No
Autoclavabile Autoclavable
Colore Assorted
Monouso Reusable
Visualizza altre specifiche
Prodotti 8
Codice del prodotto Marca Volume (sistema metrico) Numero di canali Modello Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Volume (sistema metrico) Numero di canali Modello Prezzo Quantità e disponibilità  
17713178
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Gilson™
FP10009S
10 μL 8 P8x10
993.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 04-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17743178
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Gilson™
FP10010S
10 μL 12 P12x10
1143.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 28-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17773178
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Gilson™
FP10011S
20 μL 8 P8x20
993.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 04-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17703188
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Gilson™
FP10012S
20 μL 12 P12x20
1143.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 28-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17733188
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Gilson™
FP10013S
200 μL 8 P8x200
993.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 04-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17763188
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Gilson™
FP10014S
200 μL 12 P12x200
1143.00€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17793188
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Gilson™
FP10015S
300 μL 8 P8x300
993.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 04-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17723198
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Gilson™
FP10016S
300 μL 12 P12x300
1143.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 28-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
MyPIPETMAN™ Select pipettes are fully autoclavable, air-displacement pipettes that cover a full volume range. With no compromise on quality and performance, the built-in ejection system with integrated lever provides reduced tip ejection forces as compared to direct ejection systems. This patented ejection system reinforces the pipette's ergonomics for convenient use throughout the day.
  • Simply adjust the volume by turning the push button of the pipette with the unique, patented Trilock™ volume-locking system
  • Light ratchet volume setting for precise volume adjustment
  • Volume-locked position to secure pipetting
  • Ergonomic, textured design for better grip
  • Lightweight and well-balanced
  • Variable volume single channel models cover a volume range from 0.2 μL to 10 mL
  • Variable volume multichannel models cover a volume range from 0.5 μL to 300 μL (8- and 12-channel models)
Specifica
Specifica
Diamond Tips, Amplipur Tips
Autoclavable
Reusable
Polypropylene, PVDF, PBT
Non-sterile
1 Ea.
No
Assorted
Ergonomic, Textured
MyPipetman™ Select
Mechanical Pipette