Learn More
n-1-Hexane sulfonic acid, Sodium Salt, Monhydrate, 99.3 %, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11443811
Click to view available options
Quantità:
10 g
For ion-pair chromatography
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico n-1-Hexanesulfonic Acid Sodium Salt Monhydrate
CAS 2832-45-3
Forma Crystalline Powder
Quantità 10 g
Aspetto White
Formula molecolare C6H13NaO3S
Numero MDL MFCD00007542
Sinonimo sodium 1-hexanesulfonate, sodium hexane-1-sulfonate, sodium hexanesulfonate, 1-hexanesulfonic acid sodium salt, 1-hexanesulfonic acid, sodium salt, 1-hexanesulfonic acid, sodium salt 1:1, 1-hexane sulfonic acid sodium salt, hexyl sodium sulfonate, 1-hexanesulfonate, sodium, hexanesulfonic acid na-salt
InChI Key QWSZRRAAFHGKCH-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Na+].CCCCCCS([O-])(=O)=O
IUPAC Name sodium hexane-1-sulfonate
Molecular Weight (g/mol) 188.22
PubChem CID 23677630
Peso formulazione 188.2