Learn More
N-(1-Naphthyl)ethylenediamine dihydrochloride, 96%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11493377
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
N-(1-Naphthyl)ethylenediamine dihydrochloride acts as a coupling agent for the spectrophotometric determination of aromatic amines, aminophenols, phenylenediamines, dinitroanilines, chloroanilines, thiols and sulfonamides. It is also used in the quantitative analysis of nitrate and nitrite in water samples by colorimetry. It is involved in the preparation of (N-1-naphthyl-ethylenediamine)-dichloroplatinum(II) by reacting with potassium tetrachloroplatinate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
N-(1-Naphthyl)ethylenediamine dihydrochloride acts as a coupling agent for the spectrophotometric determination of aromatic amines, aminophenols, phenylenediamines, dinitroanilines, chloroanilines, thiols and sulfonamides. It is also used in the quantitative analysis of nitrate and nitrite in water samples by colorimetry. It is involved in the preparation of (N-1-naphthyl-ethylenediamine)-dichloroplatinum(II) by reacting with potassium tetrachloroplatinate.
Solubility
Soluble in hot water, alcohol, dilute hydrochloric acid and acetone.
Notes
Hygroscopic. Light sensitive. Incompatible with acids, acid chlorides, acid anhydrides, halogen acids and oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1465-25-4
Formula molecolare C12H16Cl2N2
Molecular Weight (g/mol) 259.174
Numero MDL MFCD00012556
InChI Key MZNYWPRCVDMOJG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-1-naphthyl ethylenediamine dihydrochloride, n1-naphthalen-1-yl ethane-1,2-diamine dihydrochloride, marshall's reagent, n-1-naphthylethylenediamine dihydrochloride, ccris 425, unii-h734599kjl, 1,2-ethanediamine, n-1-naphthalenyl-, dihydrochloride, 2-1-naphthylamino ethylamine 2hcl, bratton-marshall reagent, n-1-naphthalenyl-1,2-ethanediamine dihydrochloride
PubChem CID 15106
ChEBI CHEBI:53452
IUPAC Name N'-naphthalen-1-ylethane-1,2-diamine;dihydrochloride
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2NCCN.Cl.Cl
Specifica
Materiale o nome chimico N-(1-Naphthyl)ethylenediamine dihydrochloride
Punto di fusione 191°C to 199°C
Quantità 10 g
Beilstein 3707471
Sensibilità Hygroscopic; Light sensitive
Indice di Merck 14,6409
Informazioni di solubilità Soluble in hot water,alcohol,dilute hydrochloric acid and acetone.
Peso formulazione 259.18
Percent Purity 96%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • N-(1-Naphthyl)ethylenediamine dihydrochloride
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.