Learn More
N-(4-Chlorobenzyl)-N-methylamine, ≥97%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Specifica
Materiale o nome chimico | N-(4-chlorobenzyl)-N-methylamine |
CAS min. % | 97.0 |
Intervallo percentuale saggio | 97% |
Imballaggio | Amber Glass Bottle |
Quantità | 1 g |
Peso formulazione | 155.63 |
Percent Purity | 97% |