Learn More
N-(5-chloro-2-pyridyl)bis(trifluoromethanesulfonimide)
Codice prodotto. 11936331 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
Codice prodotto. 11936331
Marca: Thermo Scientific Acros 378800250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 145100-51-2 | C7H3ClF6N2O4S2 | 392.69 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Coupling reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 145100-51-2
Formula molecolare C7H3ClF6N2O4S2
Molecular Weight (g/mol) 392.69
Numero MDL MFCD00191833
InChI Key TUFGVZMNGTYAQD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-n,n-bis trifluoromethylsulphonyl amino-5-chloropyridine, 2-n,n-bis trifluoromethanesulfonyl amino-5-chloropyridine, comins' reagent, n-5-chloro-2-pyridyl triflimide, 2-n,n-bis trifluoromethylsulfonyl amino-5-chloropyridine, comins triflating reagent, n-5-chloro-2-pyridyl bis trifluoromethanesulfonimide, n-5-chloropyridin-2-yl-1,1,1-trifluoro-n-trifluoromethylsulfonyl methanesulfonamide, n-5-chloropyridin-2-yl triflimide, n-5-chloropyridin-2-yl-1,1,1-trifluoro-n-trifluoromethyl sulfonyl methanesulfonamide
PubChem CID 388544
IUPAC Name N-(5-chloropyridin-2-yl)-1,1,1-trifluoro-N-(trifluoromethylsulfonyl)methanesulfonamide
SMILES C1=CC(=NC=C1Cl)N(S(=O)(=O)C(F)(F)F)S(=O)(=O)C(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico N-(5-Chloro-2-pyridyl)bis(trifluoromethanesulfonimide)
Punto di fusione 45.0°C to 47.0°C
Punti di ebollizione 77.0°C to 90.0°C (0.2 mmHg)
Imballaggio Glass Bottle
Quantità 25 g
Peso formulazione 392.69
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • N-(5-Chloro-2-pyridyl)bis(trifluoromethanesulfonimide)
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: N-(5-Chloro-2-pyridyl)bis(trifluoromethanesulfonimide)