Learn More
N-Acetylsulfanilyl chloride, 99%
Codice prodotto. 10215440 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic Bottle
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
500g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. View return policy
Product Code. 10215440
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Acros 150725000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 121-60-8 | C8H8ClNO3S | 233.67 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 121-60-8
Formula molecolare C8H8ClNO3S
Molecular Weight (g/mol) 233.67
Numero MDL MFCD00007442
InChI Key GRDXCFKBQWDAJH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-acetylsulfanilyl chloride, 4-acetamidobenzene-1-sulfonyl chloride, dagenan chloride, 4-acetylamino benzenesulfonyl chloride, 4-acetamidophenylsulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 4-acetylamino, acetylsulfanilyl chloride, p-acetamidobenzenesulfonyl chloride, n-acetylsulphanilyl chloride, p-acetaminobenzenesulfonyl chloride
PubChem CID 8481
IUPAC Name 4-acetamidobenzenesulfonyl chloride
SMILES CC(=O)NC1=CC=C(C=C1)S(Cl)(=O)=O
Specifications
Materiale o nome chimico N-Acetylsulfanilyl chloride
Nota nome 99%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 145.0°C to 148.0°C
Colore Beige-Cream to White
Punto d'infiammabilità >112°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (Argentometry)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare 4-(CH3CONH)C6H4SO2Cl
Quantità 500 g
Beilstein 14, 702
Fieser 01,3
Indice di Merck 15, 95
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in chloroform,ethylene dichloride,,alcohol,ether
Peso formulazione 233.67
Percent Purity 99%
Forma fisica Granular Crystalline Powder or Crystals
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • N-Acetylsulfanilyl chloride
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Hazard Statement
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Precautionary Statement
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contiene: N-Acetylsulfanilyl chloride