Learn More
Thermo Scientific™ N(alpha)-Ethoxycarbonyl-L-asparagine, 97%
Codice prodotto. 11377346
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Identificatori chimici
CAS 16639-91-1
Formula molecolare C7H12N2O5
Molecular Weight (g/mol) 204.182
Numero MDL MFCD00082761
InChI Key YORYXPTWPIKBDE-BYPYZUCNSA-N
Sinonimo eoc-l-asparagine, l-asparagine, n2-ethoxycarbonyl, n alpha-ethoxycarbonyl-l-asparagine, s-4-amino-2-ethoxycarbonyl amino-4-oxobutanoic acid, n-carbethoxy-l-asparagine, n∼2∼-ethoxycarbonyl-l-asparagine, 2s-3-carbamoyl-2-ethoxycarbonyl amino propanoic acid, n a ethoxycarbonyl-l-asparagine, l-asparagine,n2-ethoxycarbonyl, n alpha-carbethoxy-l-asparagine
PubChem CID 7021476
IUPAC Name (2S)-4-amino-2-(ethoxycarbonylamino)-4-oxobutanoic acid
SMILES CCOC(=O)NC(CC(=O)N)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico N(alpha)-Ethoxycarbonyl-L-asparagine
Punto di fusione ∽166°C (decomposition)
Beilstein 1712104
Quantità 1 g
Peso formulazione 204.18
Percent Purity 97%