Learn More
Thermo Scientific™ N(alpha)-Ethoxycarbonyl-L-asparagine, 97%
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | N(alpha)-Ethoxycarbonyl-L-asparagine |
Punto di fusione | ∽166°C (decomposition) |
Beilstein | 1712104 |
Quantità | 5 g |
Peso formulazione | 204.18 |
Percent Purity | 97% |