Learn More
N-Benzyl-4-piperidone, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10723831
Click to view available options
Quantità:
100 mL
250 mL
Imballaggio:
Glass bottle
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3612-20-2
Formula molecolare C12H15NO
Molecular Weight (g/mol) 189.26
Numero MDL MFCD00006192
InChI Key SJZKULRDWHPHGG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-benzyl-4-piperidone, n-benzyl-4-piperidone, 4-piperidinone, 1-phenylmethyl, 1-benzyl-4-piperidinone, 1-benzylpiperidone, 1-benzyl-4-oxopiperidine, 1-benzyl-piperidin-4-one, n-benzyl-4-piperidine, n-benzyl-4-piperidinone, n-benzylpiperidin-4-one
PubChem CID 19220
IUPAC Name 1-benzylpiperidin-4-one
SMILES C1CN(CCC1=O)CC2=CC=CC=C2
Specifica
Materiale o nome chimico N-Benzyl-4-piperidone
Nota nome 99%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Colore Colorless to Straw
Densità 1.0600g/mL
Punti di ebollizione 133.0°C to 135.0°C (7.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 71°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Glass bottle
Indice di rifrazione 1.5390 to 1.5410
Quantità 100 mL
Beilstein 21,IV,3189
Gravità specifica 1.06
Informazioni di solubilità Solubility in water: 12g/L water (20°C). Other solubilities: soluble in methanol, ethanol, 2-propanol, d.m.f.,, acetone and chloroform
Peso formulazione 189.26
Percent Purity 99%
Forma fisica Oily Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • N-Benzyl-4-piperidone
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/