Learn More
N-Benzylethanolamine, 96%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10244560
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 104-63-2
Formula molecolare C9H13NO
Molecular Weight (g/mol) 151.21
Numero MDL MFCD00002840
InChI Key XNIOWJUQPMKCIJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-benzylethanolamine, 2-benzylamino ethanol, benzylaminoethanol, benzylethanolamine, ethanol, 2-phenylmethyl amino, 2-benzylamino ethan-1-ol, benzyl ethanolamine, n-benzyle ethanol amine, ethanol, 2-benzylamino, unii-48121ms9jm
PubChem CID 4348
IUPAC Name 2-(benzylamino)ethanol
SMILES OCCNCC1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico N-Benzylethanolamine
Nota nome 96%
CAS min. % 95.0
CAS max % 100.0
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.0600g/mL
Punti di ebollizione 153.0°C to 156.0°C (12.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 130°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 95% min. (GC)
Imballaggio Glass bottle
Formula lineare C6H5CH2NHCH2CH2OH
Indice di rifrazione 1.5420 to 1.5440
Quantità 100 mL
Beilstein 12, 1040
Gravità specifica 1.06
Informazioni di solubilità Solubility in water: miscible with water. Other solubilities: soluble in alcohol
Peso formulazione 151.21
Percent Purity 96%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • N-Benzylethanolamine
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.