Learn More
N-BOC-1,2-diaminoethane, 98%
Codice prodotto. 10589233 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
Codice prodotto. 10589233
Marca: Thermo Scientific Acros 389900250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 57260-73-8 | C7H16N2O2 | 160.22 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 57260-73-8
Formula molecolare C7H16N2O2
Molecular Weight (g/mol) 160.22
Numero MDL MFCD00191871
InChI Key AOCSUUGBCMTKJH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-boc-ethylenediamine, tert-butyl n-2-aminoethyl carbamate, tert-butyl 2-aminoethyl carbamate, n-t-boc-ethylenediamine, n-tert-boc-ethylenediamine, tert-butyl 2-aminoethylcarbamate, n-boc-1,2-diaminoethane, n-boc-ethane-1,2-diamine, mono-n-t-boc-eda, n-boc-diaminoethane
PubChem CID 187201
IUPAC Name tert-butyl N-(2-aminoethyl)carbamate
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NCCN
Specifica
Materiale o nome chimico N-BOC-1, 2-diaminoethane
Punti di ebollizione 80°C to 84°C (0.3mmHg)
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Colore Colorless to Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Glass Bottle
Formula lineare (CH3)3COC(O)NH(CH2)2NH2
Indice di rifrazione 1.458
Densità 1.0160g/mL
Quantità 25 g
Punto d'infiammabilità >110°C
Peso formulazione 160.22
Percent Purity 98%
Gravità specifica 1.016
Forma fisica Oily Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • N-BOC-1,2-diaminoethane
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.