Learn More
n-Butyl acetate, ACS reagent, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantità:
100 mL
1 L
2.5 L
Imballaggio:
Glass bottle
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | n-Butyl acetate |
Punto di fusione | -78.0°C |
Colore | Colorless |
Densità | 0.8800g/mL |
Punti di ebollizione | 127.0°C |
Punto d'infiammabilità | 27°C |
Spettro a infrarossi | Authentic |
Imballaggio | Glass bottle |
Formula lineare | CH3CO2(CH2)3CH3 |
Indice di rifrazione | 1.3930 to 1.3950 |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- n-Butyl acetate
- Attenzione
- Liquido infiammabile Categoria 3
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
- EUH066-L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
- P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.