Learn More
n-Butylzinc bromide, 0.5M in THF, packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles
Codice prodotto. 15495315
Click to view available options
Quantità:
50 mL
Dimensione della confezione:
50mL
Codice prodotto. 15495315
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H58121.AD
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 92273-73-9 | C4H9BrZn | 202.4 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Solubility
Reacts with water.
Notes
Air Sensitive. Store under dry inert gas. Store away from air. Incompatible with oxidizing agents, acid chlorides. Protect from humidity and water. Do not together with acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico n-Butylzinc bromide
Nota nome Packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles
CAS 92273-73-9
Densità 0.958
Formula molecolare C4H9BrZn
Formula lineare CH3(CH2)3ZnBr
Numero MDL MFCD00671997
Quantità 50 mL
Numero UN UN3399
Sensibilità Air sensitive
Sinonimo bromo butyl zinc, n-butylzinc bromide, buznbr, butyl zinc bromide, n-buznbr, n-butyl zinc bromide, butylzinc bromide solution, hmbgxqklghidmn-uhfffaoysa-m, butylzinc bromide, 0.50 m in thf, butylzinc bromide solution, 0.5 m in thf
Informazioni di solubilità Reacts with water.
InChI Key PRWJKDARXFAPOY-UHFFFAOYSA-M
SMILES CCC[CH2-].[Zn+]Br
IUPAC Name bromozinc(1+);butane
Molecular Weight (g/mol) 202.4
PubChem CID 5225082
Peso formulazione 202.4
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • n-Butylzinc bromide, 0.5M in THF
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
  • Sostanza che\, a contatto con l'acqua\, sviluppa gas infiammabili Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H260-A contatto con l'acqua libera gas infiammabili che possono infiammarsi spontaneamente.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • EUH019-Può formare perossidi esplosivi.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P231+P232-Manipolare in atmosfera di gas inerte. Tenere al riparo dall'umidità.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P335+P334-Rimuovere le particelle depositate sulla pelle Immergere in acqua fredda/avvolgere con un bendaggio umido.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Tetrahydrofuran, n-Butylzinc bromide