Learn More
n-Butyric acid, 99+%
Codice prodotto. p-4228973 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mL
1 L
2.5 L
10 L
Imballaggio:
Glass bottle
Plastic drum
Dimensione della confezione:
100mL
10L
1L
2.50L
Codice prodotto. 10294320
Marca: Thermo Scientific Acros 108111000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 107-92-6 | C4H8O2 | 88.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 107-92-6
Formula molecolare C4H8O2
Molecular Weight (g/mol) 88.11
Numero MDL MFCD00002814
InChI Key FERIUCNNQQJTOY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo butyric acid, n-butyric acid, n-butanoic acid, propylformic acid, ethylacetic acid, butanic acid, 1-propanecarboxylic acid, butyrate, 1-butyric acid, buttersaeure
PubChem CID 264
ChEBI CHEBI:30772
IUPAC Name butanoic acid
SMILES CCCC(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico n-Butyric acid
Punto di fusione -7.0°C to +5.0°C
Punti di ebollizione 162.0°C to 165.0°C
CAS min. % 99.0
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 99+%
Formula lineare CH3CH2CH2CO2H
Numero UN 2820
Informazioni di solubilità Solubility in water: miscible. Other solubilities: miscible with almost all common organic solvents
Peso formulazione 88.11
Percent Purity ≥99%
Densità 0.9600g/mL
Quantità 100 mL
Punto d'infiammabilità 69°C
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Glass bottle
Forma fisica Liquid
Indice di rifrazione 1.3965 to 1.3995
Gravità specifica 0.96
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • n-Butyric acid
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.