Learn More
N-Chlorosuccinimide, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10396640
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
C-X bond formation reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 128-09-6
Formula molecolare C4H4ClNO2
Molecular Weight (g/mol) 133.53
InChI Key JRNVZBWKYDBUCA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-chlorosuccinimide, succinchlorimide, chlorosuccinimide, succinochlorimide, succinic n-chloroimide, 2,5-pyrrolidinedione, 1-chloro, 1-chloro-2,5-pyrrolidinedione, succinimide, n-chloro, ncs, caswell no. 807
PubChem CID 31398
ChEBI CHEBI:53203
IUPAC Name 1-chloropyrrolidine-2,5-dione
SMILES C1CC(=O)N(C1=O)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico N-Chlorosuccinimide
Punto di fusione 144.0°C to 150.0°C
Colore White
Punto d'infiammabilità >110°C
Perdita all'essiccatura 4% (2g, 110°C, 2 hrs) max.
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (on dry substance) (Iodometry)
Imballaggio Plastic bottle
Quantità 100 g
Beilstein 21,38
Fieser 01,139; 02,69; 05,127; 06,115; 07,65; 08,103; 09,111; 10,94; 12,121; 13,62; 14,87; 15,86; 16,84
Indice di Merck 15,2167
Informazioni di solubilità Solubility in water: 14g/L (20°C). Other solubilities: sparingly soluble in chloroform,ether and ccl4,1g/150mL alcohol- 1g/50mL benzene,soluble in acetone
Peso formulazione 133.53
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • N-Chlorosuccinimide
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.