Learn More
N-Chlorosuccinimide, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Descrizione
Regioselective chlorination and oxidizing reagentN-Chlorosuccinimide is used as a chlorinating agent, mild oxidant and swimming pool disinfectant. It is used in the microdetermination of hydrazine salts by titrimetry as well as in the detection of arsenic in the +3 oxidative state. It is also employed in the production of rubber additives. Further, it is used as pharmaceutical intermediate and antibiotic drugs intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Regioselective chlorination and oxidizing reagentN-Chlorosuccinimide is used as a chlorinating agent, mild oxidant and swimming pool disinfectant. It is used in the microdetermination of hydrazine salts by titrimetry as well as in the detection of arsenic in the +3 oxidative state. It is also employed in the production of rubber additives. Further, it is used as pharmaceutical intermediate and antibiotic drugs intermediate.
Solubility
Soluble in water, alcohol, benzene, acetone and acetic acid. Slightly soluble in ether, chloroform, carbon tetrachloride and petroleum ether.
Notes
Light sensitive and moisture sensitive. Incompatible with strong oxidizing agents, strong acids, strong bases, amines, ammonia, iron and iron salts.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | N-Chlorosuccinimide, 98% |
Punto di fusione | 146°C to 150°C |
Densità | 1.65 g/mL |
Intervallo percentuale saggio | 98% |
Quantità | 250 g |
Beilstein | 113915 |
Sensibilità | Moisture sensitive |
Informazioni di solubilità | Soluble in water,alcohol,benzene,acetone and acetic acid. Slightly soluble in ether,chloroform,carbon tetrachloride and petroleum ether. |
Peso formulazione | 133.53 |
Sicurezza e movimentazione
- N-Chlorosuccinimide
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
- PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H290-Può essere corrosivo per i metalli.
- H302-Nocivo se ingerito.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
- H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- MIXTURE LIST-Contiene: N-Chlorosuccinimide