Learn More
n-Decyltrimethoxysilane, 97%
Codice prodotto. 11343866
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
Codice prodotto. 11343866
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L16966.22
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 5575-48-4 | C13H30O3Si | 262.47 g/mol
n-Decyltrimethoxysilane is used as a coupling agent and as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
n-Decyltrimethoxysilane is used as a coupling agent and as a pharmaceutical intermediate.
Solubility
Soluble in organic solvents. Insoluble in water.
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Store under dry inert gas. It is sensitive to moisture. Incompatible with oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5575-48-4
Formula molecolare C13H30O3Si
Molecular Weight (g/mol) 262.47
Numero MDL MFCD00069135
InChI Key KQAHMVLQCSALSX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-decyltrimethoxysilane, decyltrimethoxysilan, trimethoxydecylsilane, decyl trimethoxy silane, silane,decyltrimethoxy, decyl-trimethoxysilane
PubChem CID 2758023
IUPAC Name decyl(trimethoxy)silane
SMILES CCCCCCCCCC[Si](OC)(OC)OC
Specifica
Punti di ebollizione 102°C to 106°C (3.5mmHg)
Materiale o nome chimico n-Decyltrimethoxysilane
Punto di fusione -37°C
Quantità 100 g
Beilstein 8625082
Punto d'infiammabilità 117°C (242°F)
Informazioni di solubilità Soluble in organic solvents. Insoluble in water.
Peso formulazione 262.47
Percent Purity 98%
Indice di rifrazione 1.422
Sensibilità Moisture sensitive
Densità 0.9
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • n-Decyltrimethoxysilane
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: decyl Trimethoxysilane