Learn More
N-Ethylbenzylamine, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10061841
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Glass bottle
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 14321-27-8
Formula molecolare C9H13N
Molecular Weight (g/mol) 135.21
Numero MDL MFCD00009031
InChI Key HVAAHUDGWQAAOJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-ethylbenzylamine, benzenemethanamine, n-ethyl, ethylbenzylamine, n-benzylethylamine, benzyl ethyl amine, benzylamine, n-ethyl, benzylethylamine, unii-mm8324ke8v, n-benzyl-n-ethylamine, benzyl-ethyl-amine
PubChem CID 84352
IUPAC Name N-benzylethanamine
SMILES CCNCC1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico N-Ethylbenzylamine
Nota nome 95%
CAS min. % 94.0
CAS max % 100.0
Colore Colorless to Yellow
Densità 0.9000g/mL
Punti di ebollizione 191.0°C to 194.0°C
Punto d'infiammabilità 66°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Glass bottle
Formula lineare C6H5CH2NHC2H5
Indice di rifrazione 1.5100 to 1.5130
Quantità 100 g
Beilstein 12,102
Gravità specifica 0.9
Informazioni di solubilità Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in ethanol,ethyl ether and benzene
Peso formulazione 135.21
Percent Purity 95%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • N-Ethylbenzylamine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.