Learn More
n-Heneicosane, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11385149
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 629-94-7
Formula molecolare C21H44
Molecular Weight (g/mol) 296.583
Numero MDL MFCD00009346
InChI Key FNAZRRHPUDJQCJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo heneicosane, n-heneicosane, unii-i93s5u5dmp, eicosane, methyl, i93s5u5dmp, ch3-ch2 19-ch3, henicosan, acmc-1b9xj
PubChem CID 12403
ChEBI CHEBI:32931
IUPAC Name henicosane
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
Specifica
Materiale o nome chimico n-Heneicosane
Punto di fusione 39°C to 43°C
Densità 0.792
Punti di ebollizione 100°C (2 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Quantità 1 g
Beilstein 1748500
Peso formulazione 296.58
Percent Purity 99%