Learn More
n-Heptadecane, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11343907
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
n-Heptadecane is used as an internal standard to study the first direct comparison of kava lactone extraction efficiencies. It plays an important role as a suspended solvent used for the extraction and concentration of essential oil. It is used as a precursor in the production of iminoctadine triacetate
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 629-78-7
Formula molecolare C17H36
Molecular Weight (g/mol) 240.475
Numero MDL MFCD00009002
InChI Key NDJKXXJCMXVBJW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-heptadecane, heptadekan, unii-h7c0j39xum, hexadecane, methyl, h7c0j39xum, heptadecane, analytical standard, normal-heptadecane, heptadecane, dsstox_cid_27061, dsstox_rid_82078
PubChem CID 12398
ChEBI CHEBI:16148
IUPAC Name heptadecane
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCC
Specifica
Materiale o nome chimico n-Heptadecane
Punto di fusione 22°C
Densità 0.778
Punti di ebollizione 302°C
Indice di rifrazione 1.4369
Quantità 25 g
Informazioni di solubilità Immiscible with water.
Peso formulazione 240.48
Percent Purity 99%
Forma fisica Low Melting Solid