Learn More
n-Hexadecane, 99%, pure, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
2.5 L
10 L
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Specifica
Materiale o nome chimico | n-Hexadecane |
CAS min. % | 98.5 |
CAS max % | 100.0 |
Punto di fusione | 18.0°C |
Colore | Colorless |
Densità | 0.7730g/mL |
Punti di ebollizione | 287.0°C |
Punto d'infiammabilità | 135°C |
Spettro a infrarossi | Authentic |
Intervallo percentuale saggio | 98.5% min. (GC) |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS08_Dangerous_Health_Hazard.png)
Identificativo prodotto
- n-Hexadecane
- Pericolo
- Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
- H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
- EUH066-L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
- P331-NON provocare il vomito.