Learn More
n-Hexylzinc bromide, 0.5M in THF, packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15465355
Click to view available options
Quantità:
50 mL
Dimensione della confezione:
50mL
Codice prodotto. 15465355
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H58384.AD
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico n-Hexylzinc bromide
Nota nome Packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles
CAS 124397-96-2
Densità 0.965
Formula molecolare C6H13BrZn
Formula lineare CH3(CH2)5ZnBr
Numero MDL MFCD00671999
Quantità 50 mL
Numero UN UN3399
Sensibilità Air sensitive; May form a precipitate
Sinonimo 1-hexylzinc bromide, bromo hexyl zinc, hexylzinc bromide solution, 0.5 m in thf, 1-hexylzinc bromide 0.5 m in tetrahydrofuran, n-hexylzinc bromide, 0.5m in thf, packaged under argon in resealable chemseal bottles
InChI Key IWFHUAMVSWOCPN-UHFFFAOYSA-M
SMILES CCCCC[CH2-].[Zn+]Br
IUPAC Name bromozinc(1+);hexane
Molecular Weight (g/mol) 230.454
PubChem CID 3321884
Peso formulazione 230.45