Learn More
N-Methyl-D-aspartic acid, 98%
Codice prodotto. 10682382 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
50 mg
250 mg
1 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
250mg
50mg
Codice prodotto. 10682382
Marca: Thermo Scientific Acros 329190500
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 6384-92-5 | C5H9NO4 | 147.1 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6384-92-5
Formula molecolare C5H9NO4
Molecular Weight (g/mol) 147.1
Numero MDL MFCD00004226
InChI Key HOKKHZGPKSLGJE-GSVOUGTGSA-N
Sinonimo n-methyl-d-aspartic acid, nmda, n-methyl-d-aspartate, n-methylaspartate, d-aspartic acid, n-methyl, methyl aspartic acid, n-me-d-asp-oh, r-2-methylamino succinic acid, unii-1903b9q6pi, n methyl d aspartate
PubChem CID 22880
ChEBI CHEBI:31882
IUPAC Name (2R)-2-(methylamino)butanedioic acid
SMILES CNC(CC(=O)O)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico N-Methyl-D-aspartic acid
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 187°C to 192°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 50 mg
Indice di Merck 15, 6749
Condizione di rotazione specifica − 28.00 (20.00°C c=1,HCl 6N)
Rotazione specifica -28
Informazioni di solubilità Solubility in water: slightly soluble in water. Other solubilities: soluble in dilute aqueous base,slightly soluble i
Peso formulazione 147.1
Percent Purity 98%
Forma fisica Powder