Learn More
N-Methylpiperidine, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10582521
Click to view available options
Quantità:
10 mL
250 mL
1 L
Imballaggio:
Glass bottle
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 626-67-5
Formula molecolare C6H14ClN
Molecular Weight (g/mol) 135.64
Numero MDL MFCD00006491
InChI Key QDUXDCXILAPLAG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-methylpiperidine, piperidine, 1-methyl, methylpiperidine, n-methyl piperidine, 1-methyl-piperidine, n-methylpiperidin, methylpiperdine, 1-methylpiperadine, n-methyl-piperidine, 1-methyl piperidine
PubChem CID 12291
IUPAC Name 1-methylpiperidine
SMILES [H+].[Cl-].CN1CCCCC1
Specifica
Materiale o nome chimico N-Methylpiperidine
Nota nome 99%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione -50.0°C
Colore Colorless
Densità 0.8200g/mL
Punti di ebollizione 105.0°C to 108.0°C
Punto d'infiammabilità 3°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Glass bottle
Indice di rifrazione 1.4368 to 1.4388
Quantità 250 mL
Beilstein 20,16
Gravità specifica 0.82
Informazioni di solubilità Solubility in water: miscible. Other solubilities: soluble in methanol, ethanol, acetone, toluene and
Viscosità 5 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 99.18
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • N-Methylpiperidine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.