Learn More
N-Methylpropylamine, 96%
Codice prodotto. 10369030 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
Codice prodotto. 10369030
Marca: Thermo Scientific Acros 314690050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 627-35-0 | C4H11N | 73.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 627-35-0
Formula molecolare C4H11N
Molecular Weight (g/mol) 73.14
Numero MDL MFCD00009361
InChI Key GVWISOJSERXQBM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-methylpropylamine, n-methyl-n-propylamine, methyl propyl amine, 1-propanamine, n-methyl, methyl-n-propylamine, methylpropylamine, unii-vw1h32h1qm, n-propylmethylamine, n-methyl-1-propylamine, vw1h32h1qm
PubChem CID 12315
IUPAC Name N-methylpropan-1-amine
SMILES CCCNC
Specifica
Materiale o nome chimico N-Methylpropylamine
Nota nome 96%
CAS min. % 95.0
CAS max % 100.0
Colore Colorless
Densità 0.7100g/mL
Punti di ebollizione 61.0°C to 63.0°C
Punto d'infiammabilità <−34°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 95% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3CH2CH2NHCH3
Indice di rifrazione 1.3880 to 1.3910
Quantità 5 g
Gravità specifica 0.71
Peso formulazione 73.14
Percent Purity 96%
Forma fisica Liquid