Learn More
N-N-Butyldiethanolamine, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10237023
Click to view available options
Quantità:
250 mL
1 L
2.5 L
Imballaggio:
Glass bottle
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 102-79-4
Formula molecolare C8H19NO2
Molecular Weight (g/mol) 161.24
Numero MDL MFCD00002856
InChI Key GVNHOISKXMSMPX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-butyldiethanolamine, butyldiethanolamine, ethanol, 2,2'-butylimino bis, bide, 2,2'-butylimino diethanol, n,n-bis 2-hydroxyethyl butylamine, butylbis 2-hydroxyethyl amine, n-butyl-2,2'-iminodiethanol, 2,2-butylimino diethanol, n-butyl-n,n-bis hydroxyethyl amine
PubChem CID 7620
IUPAC Name 2-[butyl(2-hydroxyethyl)amino]ethanol
SMILES CCCCN(CCO)CCO
Specifica
Materiale o nome chimico N-N-Butyldiethanolamine
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione -70.0°C
Colore Brown to Brown-Red
Densità 0.9680g/mL
Punti di ebollizione 264.0°C to 278.0°C
Punto d'infiammabilità 143°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Glass bottle
Formula lineare CH3(CH2)3N(CH2CH2OH)2
Indice di rifrazione 1.4615 to 1.4635
Quantità 2.5 L
Beilstein 04, 285
Gravità specifica 0.968
Informazioni di solubilità Solubility in water: miscible
Peso formulazione 161.24
Percent Purity 98%
Forma fisica Powder