Learn More
N,N-Diethyl-m-toluamide, 98%
Codice prodotto. 10755181 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
500g
Codice prodotto. 10755181
Marca: Thermo Scientific Acros 114571000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 134-62-3 | C12H17NO | 191.27 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 134-62-3
Formula molecolare C12H17NO
Molecular Weight (g/mol) 191.27
Numero MDL MFCD00009046
InChI Key MMOXZBCLCQITDF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo deet, n,n-diethyl-m-toluamide, diethyltoluamide, dieltamid, metadelphene, flypel, delphene, deta, detamide, autan
PubChem CID 4284
ChEBI CHEBI:7071
IUPAC Name N,N-diethyl-3-methylbenzamide
SMILES CCN(CC)C(=O)C1=CC(=CC=C1)C
Specifica
Materiale o nome chimico N, N-Diethyl-m-toluamide
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Densità 0.9955g/mL
Punti di ebollizione 111°C (1.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 155°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3C6H4CON(C2H5)2
Indice di rifrazione 1.5200 to 1.524
Quantità 100 g
Beilstein 09, II, 325
Indice di Merck 15, 2859
Gravità specifica 0.9955
Informazioni di solubilità Solubility in water: negligible. Other solubilities: soluble in ethanol,chloroform,diethyl ether,,benzene
Viscosità 13.3 mPa.s (30°C)
Peso formulazione 191.27
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • N,N-Diethyl-m-toluamide
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.