Learn More
N,N'-Diisopropylcarbodiimide, 99%
Codice prodotto. 10001861 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
Codice prodotto. 10001861
Marca: Thermo Scientific Acros 115211000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 693-13-0 | C7H14N2 | 126.2 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Coupling reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 693-13-0
Formula molecolare C7H14N2
Molecular Weight (g/mol) 126.2
Numero MDL MFCD00065689
InChI Key BDNKZNFMNDZQMI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n,n'-diisopropylcarbodiimide, diisopropylcarbodiimide, 1,3-diisopropylcarbodiimide, n,n-diisopropylcarbodiimide, carbodiimide, diisopropyl, dipcdi, dic, 2-propanamine, n,n'-methanetetraylbis, diisopropylmethanediimine, n,n'-methanediylidenebis propan-2-amine
PubChem CID 12734
ChEBI CHEBI:53092
IUPAC Name N,N'-di(propan-2-yl)methanediimine
SMILES CC(C)N=C=NC(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico N, N'-Diisopropylcarbodiimide
Nota nome 99%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Colore Colorless to Yellow
Densità 0.8100g/mL
Punti di ebollizione 145.0°C to 148.0°C
Punto d'infiammabilità 33°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Glass Bottle
Formula lineare (CH3)2CHN=C=NCH(CH3)2
Indice di rifrazione 1.4320 to 1.4350
Quantità 100 g
Numero UN 3384
Indice di Merck 15,3218
Gravità specifica 0.81
Informazioni di solubilità Solubility in water: decomposes
Peso formulazione 126.2
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • N,N'-Diisopropylcarbodiimide
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H330-Letale se inalato.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.