Learn More
N,N-Diisopropylethylamine, 99.5+%
Codice prodotto. p-2691867 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 mL
50 mL
100 mL
1 L
2.5 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
100mL
1L
2.50L
25mL
50mL
Codice prodotto. 10661083
Marca: Thermo Scientific Acros 367840250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 7087-68-5 | C8H19N | 129.24 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7087-68-5
Formula molecolare C8H19N
Molecular Weight (g/mol) 129.24
Numero MDL MFCD00008868
InChI Key JGFZNNIVVJXRND-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n,n-diisopropylethylamine, ethyldiisopropylamine, n-ethyldiisopropylamine, diisopropylethylamine, diea, hunig's base, n-ethyl-n-isopropylpropan-2-amine, dipea, 2-propanamine, n-ethyl-n-1-methylethyl, 1,1'-dimethyltriethylamine
PubChem CID 81531
IUPAC Name N-ethyl-N-propan-2-ylpropan-2-amine
SMILES CCN(C(C)C)C(C)C
Specifikationer
Materiale o nome chimico N, N-Diisopropylethylamine
Nota nome 99.5+%
CAS min. % 99.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione -46.0°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 0.7560g/mL
Punti di ebollizione 127.0°C
Punto d'infiammabilità 6°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare [(CH3)2CH]2NC2H5
Indice di rifrazione 1.4123 to 1.4143
Quantità 25 mL
Beilstein 04,IV,511
Fieser 01,371; 04,230; 07,148; 10,151; 12,277; 13,121; 16,176
Indice di Merck 15,3219
Gravità specifica 0.756
Informazioni di solubilità Solubility in water: 3.9g/L (20°C)
Viscosità 0.88 mm2/s (20°C)
Peso formulazione 129.24
Percent Purity 99.5+%
Forma fisica Liquid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • N,N-Diisopropylethylamine
Signalord
  • Pericolo
Riskkategorier
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Faroangivelser
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Skyddsangivelse
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
RUO – Research Use Only
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.