Learn More
N,N-Diisopropylethylamine, 99+%
Codice prodotto. 12664947 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
10 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic Bottle
Plastic Can
Dimensione della confezione:
100g
10kg
2.50kg
25g
500g
Codice prodotto. 12664947
Marca: Thermo Scientific Acros 115220101
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 7087-68-5 | C8H19N | 129.24 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7087-68-5
Formula molecolare C8H19N
Molecular Weight (g/mol) 129.24
Numero MDL MFCD00008868
InChI Key JGFZNNIVVJXRND-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n,n-diisopropylethylamine, ethyldiisopropylamine, n-ethyldiisopropylamine, diisopropylethylamine, diea, hunig's base, n-ethyl-n-isopropylpropan-2-amine, dipea, 2-propanamine, n-ethyl-n-1-methylethyl, 1,1'-dimethyltriethylamine
PubChem CID 81531
IUPAC Name N-ethyl-N-propan-2-ylpropan-2-amine
SMILES CCN(C(C)C)C(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico N,N-Diisopropylethylamine
Nota nome 98+%
CAS min. % 98.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione -46.0°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 0.7560g/mL
Punti di ebollizione 127.0°C
Punto d'infiammabilità 6°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99% min. (GC)
Imballaggio Plastic Can
Formula lineare [(CH3)2CH]2NC2H5
Indice di rifrazione 1.4123 to 1.4143
Quantità 10 kg
Beilstein 04,IV,511
Fieser 01,371; 04,230; 07,148; 10,151; 12,277; 13,121; 16,176
Indice di Merck 15,3219
Gravità specifica 0.756
Informazioni di solubilità Solubility in water: 3.9g/L (20°C).
Viscosità 0.88 mm2/s (20°C)
Peso formulazione 129.24
Percent Purity 99+%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • N,N-Diisopropylethylamine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.