Learn More
N,N-Dimethyl-p-phenylenediamine, 97%
Codice prodotto. 10219343 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
5g
Codice prodotto. 10219343
Marca: Thermo Scientific Acros 408461000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 99-98-9 | C8H12N2 | 136.20 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 99-98-9
Formula molecolare C8H12N2
Molecular Weight (g/mol) 136.20
Numero MDL MFCD00007860
InChI Key BZORFPDSXLZWJF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n,n-dimethyl-p-phenylenediamine, n,n-dimethyl-1,4-phenylenediamine, n1,n1-dimethylbenzene-1,4-diamine, p-aminodimethylaniline, dmpd, 4-dimethylamino aniline, dimethyl-p-phenylenediamine, p-amino-n,n-dimethylaniline, 4-amino-n,n-dimethylaniline, p-dimethylamino aniline
PubChem CID 7472
ChEBI CHEBI:15783
IUPAC Name 4-N,4-N-dimethylbenzene-1,4-diamine
SMILES CN(C)C1=CC=C(N)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico N, N-Dimethyl-p-phenylenediamine
Nota nome Practical
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 35.0°C
Colore Brown
Densità 1.0900g/mL
Punti di ebollizione 262.0°C
Punto d'infiammabilità 130°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare NH2C6H4N(CH3)2
Quantità 100 g
Indice di Merck 15, 3278
Gravità specifica 1.09
Informazioni di solubilità Solubility in water: 11g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,chloroform,ether,benzene
Peso formulazione 136.2
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystalline Low Melting Solid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • N,N-Dimethyl-p-phenylenediamine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H300-Letale se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P330-Sciacquare la bocca.