Learn More
N,N-Dimethyl-p-phenylenediamine oxalate, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10381251
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Glass bottle
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 62778-12-5
Formula molecolare 0·5 C2H2O4
Molecular Weight (g/mol) 362.42
Numero MDL MFCD00036387
Specifica
Materiale o nome chimico N, N-Dimethyl-p-phenylenediamine oxalate
Nota nome 99%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 200.0°C
Colore Beige to Brown or Gray
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Glass bottle
Quantità 25 g
Peso formulazione 362.42
Percent Purity 99%
Forma fisica Chunks and/or Powder
compliance-icons
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H300-Letale se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P330-Sciacquare la bocca.
  • P362-Togliere gli indumenti contaminati.