Learn More
N,N-Dimethylacetamide, ≥99.5% (GC), Honeywell™ Riedel-de-Haën™
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
Descrizione
- Honeywell Riedel-de Haen has over 200 years of history in producing high-purity chemicals
- It is the leading brand offering High-Purity Solvents for dedicated applications.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Specifica
Materiale o nome chimico | N,N-Dimethylacetamide |
Densità | 0.937g/mL at 25°C |
Quantità | 1 L |
Limite di esplosione | 1.8% (100°F), 11.5% (160°F) |
Punto d'infiammabilità | 70°C (158°F) |
Punto di combustione | 914°F |
Formula lineare | CH3CON(CH3)2 |
Pressione del vapore | 4mmHg (38°C), 2mmHg (25°C) |
Beilstein | 1737614 |
Peso formulazione | 87.12g/mol |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS07_Warning.png)
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS08_Dangerous_Health_Hazard.png)
Avvertenza
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H360D-Può nuocere al feto.
- H312-Nocivo per contatto con la pelle.
- H332-Nocivo se inalato.
- P284-¢Quando la ventilazione del locale è insufficiente! indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- MIXTURE LIST-Contiene: N,N-Dimethylacetamide