Learn More
N,N-Dimethylacetamide, CHROMASOLV™ Plus, for HPLC, ≥99.9%, Honeywell Riedel-de Haën™
Codice prodotto. 15602860
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
4 x 2.5 L
6 x 1 L
CHROMASOLV™ Plus, for HPLC,≥99.9%
  • For HPLC, spectrophotometry, and environmental analysis
  • Tested for HPLC-suitability via gradient analysis and UV-VIS spectroscopy
  • Low UV impurity profile
  • Low impurity gradient LC baseline
  • Very low levels of non-volatile impurities
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 127-19-5
Formula molecolare C4H9NO
Molecular Weight (g/mol) 87.12
Numero MDL MFCD00008686
InChI Key FXHOOIRPVKKKFG-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 31374
ChEBI CHEBI:84254
IUPAC Name N,N-dimethylacetamide
SMILES CN(C)C(C)=O
Specifica
Materiale o nome chimico N,N-Dimethylacetamide
Punto di fusione -20°C (literature)
Nota nome CHROMASOLV™ Plus, for HPLC, ≥99.9%
Absorbance 0.01 at 360 nm
CAS max % 100.0000%
Densità 0.937 g/mL at 25 °C (literature)
Punti di ebollizione 164°C to 166°C
Quantità 4 x 2.5 L
Punto d'infiammabilità 64°C
Imballaggio Glass Bottle
Formula lineare CH3CH2COCH2CH3
Beilstein 1737614
Sinonimo dimethylacetamide, dmac, acetamide, n,n-dimethyl, acetdimethylamide, dimethyl acetamide, n,n-dimethyl acetamide, dimethylamide acetate, n,n-dimethylethanamide, dimethylacetone amide, acetyldimethylamine
Peso formulazione 87.12
Percent Purity >99.9%
Grado HPLC
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • N,N-Dimethylacetamide
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H312 + H332-Nocivo a contatto con la pelle o se inalato.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H360D-Può nuocere al feto.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P284-¢Quando la ventilazione del locale è insufficiente! indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.