Learn More
N,N-Dimethylformamide, ACS, 99.8+%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11333498
Click to view available options
Quantità:
4 L
4 x 4 L
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
A solvent for chromogenic substrates
N, N-Dimethylformamide is commonly used as a solvent. It is used as a reagent in Bouveault aldehyde synthesis and also in Vilsmeier-Haack reaction. It acts as a catalyst in the synthesis of acyl chlorides. It is used for separating and refining crude from olefin gas. DMF along with methylene chloride acts as a remover of varnish or lacquers. It is also used in the manufacture of adhesives, fibers and films.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 68-12-2
Formula molecolare C3H7NO
Molecular Weight (g/mol) 73.10
Numero MDL MFCD00003284
InChI Key ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo dimethylformamide, dimethyl formamide, n,n-dimethylmethanamide, n-formyldimethylamine, formamide, n,n-dimethyl, dmf, dimethylformamid, dimetilformamide, dwumetyloformamid, dmfa
PubChem CID 6228
ChEBI CHEBI:17741
IUPAC Name N,N-dimethylformamide
SMILES CN(C)C=O
Specifica
Materiale o nome chimico N,N-Dimethylformamide
pH 7
Punto di fusione -61°C
Densità 0.944
Punti di ebollizione 153°C
Quantità 4 x 4 L
Punto d'infiammabilità 57°C (135°F)
Odore Amine-like
Indice di rifrazione 1.431
Numero UN UN2265
Beilstein 605365
Indice di Merck 14,3243
Informazioni di solubilità Miscible with water and most organic solvents.
Peso formulazione 73.09
Percent Purity ≥99.8%
Grado ACS