Learn More
N,N-Dimethylformamide diethyl acetal, 95%
Codice prodotto. 10021414 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
50g
Codice prodotto. 10021414
Marca: Thermo Scientific Acros 162080500
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 1188-33-6 | C7H17NO2 | 147.22 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Alkylation reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1188-33-6
Formula molecolare C7H17NO2
Molecular Weight (g/mol) 147.22
Numero MDL MFCD00009227
InChI Key BWKAYBPLDRWMCJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n,n-dimethylformamide diethyl acetal, 1,1-diethoxytrimethylamine, methanamine, 1,1-diethoxy-n,n-dimethyl, n,n-dimethyformamide diethy acetal, diethoxymethyl dimethylamine, n,n-dimethylformamide diethylacetal, dimethylformamide diethylacetal, 1,1-diethoxy trimethyl amine, 1,1-diethoxy-n,n-dimethylmethylamine, 1,1-diethoxy-n,n-dimethyl-methanamine
PubChem CID 70913
IUPAC Name 1,1-diethoxy-N,N-dimethylmethanamine
SMILES CCOC(N(C)C)OCC
Specifica
Materiale o nome chimico N,N-Dimethylformamide diethyl acetal
CAS min. % 94.0
CAS max % 100.0
Densità 0.8590g/mL
Punti di ebollizione 128°C to 130°C
Punto d'infiammabilità 28°C
Intervallo percentuale saggio 94% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (CH3)2NCH(OC2H5)2
Quantità 50 g
Fieser 01,281; 02,154; 05,253; 07,125; 10,157
Gravità specifica 0.859
Informazioni di solubilità Solubility in water: decomposes
Peso formulazione 147.22
Percent Purity 95%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • N,N-Dimethylformamide diethyl acetal
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.