missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
N,N'-Dinitrosopenta-methylenetetramine, Pure, MP Biomedicals
Click to view available options
Quantità:
10 g
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | N, N«-Dinitrosopenta-Methylenetetramine, Pure |
CAS | 101-25-7 |
Formula molecolare | C5H10N6O2 |
Quantità | 10 g |
Sinonimo | dipentax, micropor, dnpmt, opex, mikrofor n, porophor b, dinitrosopentamethylenetetramine, vulcacel bn, unicel-nd, unicel ndx |
InChI Key | MWRWFPQBGSZWNV-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | C1N2CN(CN1CN(C2)N=O)N=O |
IUPAC Name | 3,7-dinitroso-1,3,5,7-tetrazabicyclo[3.3.1]nonane |
Molecular Weight (g/mol) | 186.175 |
PubChem CID | 7549 |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- N,N'-DINITROSOPENTA-METHYLENETETRAMINE
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Solido infiammabile Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H228-Solido infiammabile.
- H302-Nocivo se ingerito.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H332-Nocivo se inalato.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
- P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
- P271-Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P330-Sciacquare la bocca.
- P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contiene: 3,7-dinitroso-1,3,5,7-tetraazabicyclo[3.3.1]nonane
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto