Learn More
N,N'-Diphenylbenzidine, 97%, Thermo Scientific Chemicals
48.80€ - 292.00€
Identificatori chimici
CAS | 531-91-9 |
---|---|
Formula molecolare | C24H20N2 |
Molecular Weight (g/mol) | 336.44 |
Numero MDL | MFCD00003016 |
InChI Key | FDRNXKXKFNHNCA-UHFFFAOYSA-N |
Sinonimo | n,n'-diphenylbenzidine, n4,n4'-diphenyl-1,1'-biphenyl-4,4'-diamine, diphenylbenzidine, 4,4'-dianilinobiphenyl, benzidine, n,n'-diphenyl, 1,1'-biphenyl-4,4'-diamine, n,n'-diphenyl, unii-8io8v406yp, n-phenyl-4-4-phenylamino phenyl aniline, n,n-diphenylbenzidine |
PubChem CID | 68280 |
IUPAC Name | 4-(4-anilinophenyl)-N-phenylaniline |
SMILES | N(C1=CC=CC=C1)C1=CC=C(C=C1)C1=CC=C(NC2=CC=CC=C2)C=C1 |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10263950
|
Thermo Scientific Acros
117210050 |
5 g | Glass bottle |
48.80€
5g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10346890
|
Thermo Scientific Acros
117210100 |
10 g | Glass bottle |
81.20€
10g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10763944
|
Thermo Scientific
117210500 |
50 g | Glass bottle |
292.00€
50g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
IndicatorIdentificatori chimici
531-91-9 | |
336.44 | |
FDRNXKXKFNHNCA-UHFFFAOYSA-N | |
68280 | |
N(C1=CC=CC=C1)C1=CC=C(C=C1)C1=CC=C(NC2=CC=CC=C2)C=C1 |
C24H20N2 | |
MFCD00003016 | |
n,n'-diphenylbenzidine, n4,n4'-diphenyl-1,1'-biphenyl-4,4'-diamine, diphenylbenzidine, 4,4'-dianilinobiphenyl, benzidine, n,n'-diphenyl, 1,1'-biphenyl-4,4'-diamine, n,n'-diphenyl, unii-8io8v406yp, n-phenyl-4-4-phenylamino phenyl aniline, n,n-diphenylbenzidine | |
4-(4-anilinophenyl)-N-phenylaniline |
Specifica
N, N'-Diphenylbenzidine | |
96.0 | |
246°C to 250°C | |
Authentic | |
C24H20N2 | |
13, 223 | |
n,n'-diphenylbenzidine, n4,n4'-diphenyl-1,1'-biphenyl-4,4'-diamine, diphenylbenzidine, 4,4'-dianilinobiphenyl, benzidine, n,n'-diphenyl, 1,1'-biphenyl-4,4'-diamine, n,n'-diphenyl, unii-8io8v406yp, n-phenyl-4-4-phenylamino phenyl aniline, n,n-diphenylbenzidine | |
N(C1=CC=CC=C1)C1=CC=C(C=C1)C1=CC=C(NC2=CC=CC=C2)C=C1 | |
336.44 | |
336.42 | |
Fine Crystalline Powder |
531-91-9 | |
100.0 | |
Brown to Gray | |
96% min. (HPLC) | |
MFCD00003016 | |
15, 3349 | |
FDRNXKXKFNHNCA-UHFFFAOYSA-N | |
4-(4-anilinophenyl)-N-phenylaniline | |
68280 | |
97% |
Sicurezza e movimentazione
missing translation for 'einecsNumber' : 208-521-7
RUO – Research Use Only