Learn More
N,N'-Disuccinimidyl carbonate, 98%
Codice prodotto. 10783591 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Unit Size:
25g
5g
Product Code. 10783591
Brand: Thermo Scientific Acros 209600250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 74124-79-1 | C9H8N2O7 | 256.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Coupling reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 74124-79-1
Formula molecolare C9H8N2O7
Molecular Weight (g/mol) 256.16
Numero MDL MFCD00009767
InChI Key PFYXSUNOLOJMDX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n,n'-disuccinimidyl carbonate, bis 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl carbonate, n,n'-disuccinimidylcarbonate, di succinimido carbonate, disuccinimidyl carbonate, di n-succinimidyl carbonate, n,n-disuccinimidyl carbonate, dsc, disuccinimido carbonate, pubchem12700
PubChem CID 676246
IUPAC Name bis(2,5-dioxopyrrolidin-1-yl) carbonate
SMILES C1CC(=O)N(C1=O)OC(=O)ON2C(=O)CCC2=O
Specifications
Materiale o nome chimico N,N′-Disuccinimidyl carbonate
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 190.0°C
Colore White to Yellow
Analisi elementare 97.5% min.
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 25 g
Fieser 09,208; 11,226; 01,629; 07,218; 13,259; 17,174
Peso formulazione 256.16
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • N,N'-Disuccinimidyl carbonate
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Hazard Statement
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Precautionary Statement
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.