Learn More
Thermo Scientific Chemicals N,N'-Methylenebisacrylamide, ≥99%, for biochemistry, for electrophoresis
Codice prodotto. 10226120
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Plastic Bottle
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 110-26-9
Formula molecolare C7H10N2O2
Molecular Weight (g/mol) 154.169
Numero MDL MFCD00008625
InChI Key ZIUHHBKFKCYYJD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo MBA
PubChem CID 8041
IUPAC Name N-[(prop-2-enoylamino)methyl]prop-2-enamide
SMILES C=CC(=O)NCNC(=O)C=C
Specifica
Absorbance (1% aq. soln.) (1 cm cell), (1% aq. soln.) (1 cm cell) at 0nm, 0.2 max. at 290nm
Materiale o nome chimico N, N';-Methylenebisacrylamide
Nota nome For electrophoresis, For biochemistry
Forma fisica Fine Needle-like Crystals or Crystalline Powder
Acido acrilico 0.02% max.
CAS min. % 99.0
CAS max % 100.0
Densità 5.31 (Air = 1.0)
Colore White
pH 5 (2.5% min. aq. soln.)
Quantità 25 g
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Plastic Bottle
Intervallo percentuale saggio 99+%
Formula lineare (H2C=CHCONH)2CH2
Peso formulazione 154.17
Percent Purity ≥99.0%
Grado Biochemical
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • N,N'-Methylenebisacrylamide
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P264-Lavare accuratamente il viso, le mani e ogni parte esposta della pelle dopo l'uso.