Learn More
N,N,N',N'-Tetramethylethylenediamine, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11424214
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
2500 mL
N,N,N',N'-Tetramethylethylenediamine is used with ammonium persulfate to catalyze the polymerization of acrylamide and bis-acrylamide to get polyacrylamide gels. It is also used for the separation of proteins or nucleic acids. Further, it is employed as a ligand for metal ions like zinc and copper. It is actively involved in the formation of anionic organometallic complex.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
N,N,N′,N′-Tetramethylethylenediamine is used with ammonium persulfate to catalyze the polymerization of acrylamide and bis-acrylamide to get polyacrylamide gels. It is also used for the separation of proteins or nucleic acids. Further, it is employed as a ligand for metal ions like zinc and copper. It is actively involved in the formation of anionic organometallic complex.
Solubility
Miscible with water.
Notes
Air and moisture sensitive. Keep the container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Incompatible with strong oxidizing agents, carbon dioxide and copper.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 110-18-9
Formula molecolare C6H16N2
Molecular Weight (g/mol) 116.208
Numero MDL MFCD00008335
InChI Key KWYHDKDOAIKMQN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo temed, n,n,n',n'-tetramethylethylenediamine, tmeda, 1,2-bis dimethylamino ethane, tetramethylethylenediamine, tetramethyldiaminoethane, tetrameen, propamine d, n1,n1,n2,n2-tetramethylethane-1,2-diamine, 1,2-ethanediamine, n,n,n',n'-tetramethyl
PubChem CID 8037
ChEBI CHEBI:32850
IUPAC Name N,N,N',N'-tetramethylethane-1,2-diamine
SMILES CN(C)CCN(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico N,N,N',N'-Tetramethylethylenediamine
Punto di fusione °C to 55°C
Densità 0.775
Punti di ebollizione 120°C to 122°C
Punto d'infiammabilità 18°C (62°F)
Intervallo percentuale saggio 99%
Formula lineare (CH3)2NCH2CH2N(CH3)2
Indice di rifrazione 1.418
Quantità 100 mL
Numero UN UN2372
Beilstein 1732991
Sensibilità Air sensitive; Hygroscopic
Informazioni di solubilità Miscible with water.
Peso formulazione 116.21
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • N,N,N',N'-Tetramethylethylenediamine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H332-Nocivo se inalato.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: 1,2-Bis(dimethylamino)ethane