Learn More
N,O-Bis(Trimethylsilyl) Acetamide, for Gas Chromatography, Fisher Chemical
Click to view available options
10mL, Amber glass bottle
Specifica
Specifica
CAS | 10416-59-8 |
Punto di fusione | -8°C |
Colore | Colorless to Yellow |
Punti di ebollizione | 71°C |
Imballaggio | Amber glass bottle |
Formula molecolare | C8H21NOSI2 |
Numero MDL | 8270 |
Quantità | 10 mL |
Peso formulazione | 203.43g/mol |
Forma fisica | Liquid |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- N,O-Bis(trimethylsilyl)acetamide
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Liquido infiammabile Categoria 3
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H302-Nocivo se ingerito.
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.