Learn More
N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamide, 98+%
Codice prodotto. 10285930 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
100 GR
25g
500g
5g
Codice prodotto. 10285930
Marca: Thermo Scientific Acros 168000050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 25561-30-2 | C8H18F3NOSi2 | 257.39 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Silylation reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 25561-30-2
Formula molecolare C8H18F3NOSi2
Molecular Weight (g/mol) 257.39
Numero MDL MFCD00008269
InChI Key XCOBLONWWXQEBS-GHXNOFRVSA-N
Sinonimo bstfa, n,o-bis trimethylsilyl trifluoroacetamide, acetamide, 2,2,2-trifluoro-o,n-bis trimethylsilyl, trimethylsilyl 2,2,2-trifluoro-n-trimethylsilyl acetimidate, trimethylsilyl 2,2,2-trifluoro-n-trimethylsilyl ethanimidate, trimethylsilyl 1z-2,2,2-trifluoro-n-z-trimethylsilyl ethanimidoate #, n,o-bis trimethylsilyl trifluoroacetamide bstfa, trimethylsilyl 2,2,2-trifluoro-n-trimethylsilyl ethanecarboximidate
PubChem CID 9601896
IUPAC Name trimethylsilyl (1Z)-2,2,2-trifluoro-N-trimethylsilylethanimidate
SMILES C[Si](C)(C)N=C(C(F)(F)F)O[Si](C)(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico N, O-Bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamide
CAS min. % 98.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione -10.0°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 0.9600g/mL
Punti di ebollizione 45.0°C to 50.0°C (14.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 23°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CF3C[=NSi(CH3)3]OSi(CH3)3
Indice di rifrazione 1.3829 to 1.3849
Quantità 5 g
Gravità specifica 0.96
Informazioni di solubilità Solubility in water: hydrolyses
Peso formulazione 257.39
Percent Purity 98+%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamide
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.