Learn More
n-Pentane, for analysis, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 30117395
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
10 L
Imballaggio:
Glass Bottle
Metal Drum
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
For analysis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 109-66-0
Formula molecolare C5H12
Molecular Weight (g/mol) 72.15
Numero MDL MFCD00009498
InChI Key OFBQJSOFQDEBGM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-pentane, pentan, skellysolve a, pentanen, pentani, amyl hydride, tetrafume, tetrakil, tetraspot, pentan polish
PubChem CID 8003
ChEBI CHEBI:37830
IUPAC Name pentane
SMILES CCCCC
Specifica
Materiale o nome chimico n-Pentane
Punto di fusione -130.0°C
Densità 0.6260g/mL
Punti di ebollizione 36.0°C
Quantità 10 L
Punto d'infiammabilità −49°C
Imballaggio Metal Drum
Forma fisica Liquid
Indice di rifrazione 1.358
Residuo dopo l'evaporazione 0.002% max.
Gravità specifica 0.626
Formula lineare CH3(CH2)3CH3
Viscosità 0.25 mPa.s (20°C)
Acqua 0.01% max. (K.F.)
Indice di Merck 15, 7228
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol and most other common organic, solvents
Peso formulazione 72.15
Percent Purity ≥99.0%
Grado Analytical